Drukuj
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 2380 PLN
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon 97+%
1-Bromo-3,3-dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 189…192 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000206
Numer CAS: 5469-26-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II