Drukuj
2,3-Dichlorobenzonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 421 PLN
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Dichlorobenzonitryl
2,3-Dichlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C/6mmHg
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016372
Numer CAS: 6574-97-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III