Drukuj
3,5-Dichlorobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 406 PLN
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorobenzonitryl 97%
3,5-Dichlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 269
Temp. topnienia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001800
Numer CAS: 6575-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-495-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III