Drukuj
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 110 PLN
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formuła: C₈H₁₁NO₃
Temp. Wrzenia: 87…89 °C/2mmHg
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052557
Numer CAS: 17147-42-1