Drukuj
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 124 PLN
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.60 g/mol
Temp. topnienia: 201…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002568
Numer CAS: 1642-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-697-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II