Drukuj
6-Morpholino-3-pyridinamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 450 PLN
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamine
6-Morpholino-3-pyridinamine
Formuła: C₉H₁₃N₃O
Temp. topnienia: 126…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00119562
Numer CAS: 52023-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 257-613-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III