Drukuj
2-Jodobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23611-100G OR23611-500G
APOSOR23611-100GEA 151 PLN
APOSOR23611-100G APOSOR23611-500G
2-Jodobenzoesan metylu 98%
2-Jodobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇IO₂
Temp. Wrzenia: 148…150 °C/10mmHg
Gęstość: 1,784 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016351
Numer CAS: 610-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-243-6