Drukuj
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 522 PLN
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Formuła: C₉H₂₂N₂O
Temp. Wrzenia: 50…55 °C/15mmHg
Gęstość: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00042858
Numer CAS: 5815-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-383-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III