Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 754 PLN
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 97%
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68 g/mol
Temp. topnienia: 224…225 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III