Drukuj
1,10-Fenantrolina hydrat
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 290 PLN
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Fenantrolina hydrat
1,10-Fenantrolina hydrat
Formuła: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Temp. topnienia: 97…104 °C
Gęstość: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149973
Numer CAS: 5144-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III