Drukuj
Kwas 4-chlorosalicylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 110 PLN
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
Kwas 4-chlorosalicylowy 98%
Kwas 4-chlorosalicylowy
Formuła: C₇H₅ClO₃
Temp. topnienia: 209…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002449
Numer CAS: 5106-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-829-7