Drukuj
4-Metoksybenzonitryl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 450 PLN
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Metoksybenzonitryl 99%
4-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 256…257 °C/765mmHg
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001818
Numer CAS: 874-90-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-871-6