2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentamethylphenacyl chloride
OR23406-1G
OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA
928
PLN
APOSOR23406-1G
APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Formuła:
C₁₃H₁₇ClO Temp. topnienia: 110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00117891 Numer CAS: 57196-63-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |