Drukuj
Cykloheksylobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2340-100G OR2340-25G
APOSOR2340-100GEA 124 PLN
APOSOR2340-100G APOSOR2340-25G
Cykloheksylobenzen
Cykloheksylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₆
Temp. Wrzenia: 239…240 °C
Temp. topnienia: 44381 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001451
Numer CAS: 827-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-572-0
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III