Drukuj
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 0 PLN
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formuła: C₈H₅BrS
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03069318
Numer CAS: 4923-87-9