Drukuj
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2339-25G OR2339-5G
APOSOR2339-25GEA 365 PLN
APOSOR2339-25G APOSOR2339-5G
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 167 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008390
Numer CAS: 2033-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-995-4