Drukuj
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 545 PLN
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 182…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00463580
Numer CAS: 1133-77-3