Drukuj
5-Phenylnicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 PLN
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086176
Numer CAS: 10177-12-5