Drukuj
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 435 PLN
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086168
Numer CAS: 1914-60-9