Drukuj
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 1060 PLN
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formuła: C₈H₅NO₂S
Temp. topnienia: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086160
Numer CAS: 465514-11-8