Drukuj
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 342 PLN
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196.224 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126746
Numer CAS: 25252-46-4