Drukuj
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23313-1G OR23313-250MG OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA 737 PLN
APOSOR23313-1G APOSOR23313-250MG APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂S
Temp. topnienia: 200…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682065
Numer CAS: 28077-41-0