Drukuj
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 580 PLN
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₉H₇IN₂
MW: 270.0700 g/mol
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681941
Numer CAS: 368869-86-7