Drukuj
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Phenylthiazole-4-carbaldehyde
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 232 PLN
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₇NOS
MW: 189.24 g/mol
Temp. topnienia: 51…52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02681934
Numer CAS: 20949-81-9