Drukuj
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 812 PLN
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formuła: C₅H₉BrO
Temp. Wrzenia: 170…171 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016894
Numer CAS: 1192-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-750-3