Drukuj
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 437 PLN
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₇H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 132 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159623
Numer CAS: 2644-93-1