Drukuj
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 5160 PLN
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₁₀ClNO₃S
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681911
Numer CAS: 368869-93-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III