Drukuj
Chlorek tiofeno-2-karbonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 218 PLN
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Chlorek tiofeno-2-karbonylu 98%
Chlorek tiofeno-2-karbonylu
Formuła: C₅H₃ClOS
Temp. Wrzenia: 206…208 °C
Gęstość: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005428
Numer CAS: 5271-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-092-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II