Drukuj
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,5-Dimethyl-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl-methanol
OR23190-1G OR23190-5G
APOSOR23190-1GEA 356 PLN
APOSOR23190-1G APOSOR23190-5G
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formuła: C₆H₁₀N₂O
MW: 126.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 50…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03659702
Numer CAS: 153912-60-8