Drukuj
α-Bromo-o-toluenonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 203 PLN
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluenonitryl 98%
α-Bromo-o-toluenonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. Wrzenia: 111 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001794
Numer CAS: 22115-41-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II