Drukuj
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR23182-1G OR23182-250MG OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA 145 PLN
APOSOR23182-1G APOSOR23182-250MG APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₆ClNO₃
MW: 257.71 g/mol
Temp. topnienia: 244…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682031
Numer CAS: 135072-15-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III