Drukuj
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 110 PLN
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.16 g/mol
Temp. topnienia: 248…251 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01365834
Numer CAS: 6925-00-4