Drukuj
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 1100 PLN
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂S
Temp. topnienia: 260…261 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02682027
Numer CAS: 306934-96-3