Drukuj
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 545 PLN
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C11H8O2S
Temp. topnienia: 188…192 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01313432
Numer CAS: 19163-24-7