Drukuj
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 218 PLN
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 125 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015895
Numer CAS: 19788-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 243-311-9