Drukuj
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 435 PLN
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formuła: C₅H₆BrNO
MW: 176.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 44 °C/0.4mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02677720
Numer CAS: 130628-75-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 III