Drukuj
2-Bromotiazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 124 PLN
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromotiazol
2-Bromotiazol
Formuła: C₃H₂BrNS
Temp. Wrzenia: 171 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005316
Numer CAS: 3034-53-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-229-4