Drukuj
2-Bromobenzimidazol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1H-benzimidazole
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 189 PLN
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Bromobenzimidazol 99%
2-Bromobenzimidazol
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 200…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160009
Numer CAS: 54624-57-6