Drukuj
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 110 PLN
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.1500 g/mol
Temp. topnienia: 176…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00721565
Numer CAS: 2849-93-6