Drukuj
2-Bromopirymidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 749 PLN
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopirymidyna
2-Bromopirymidyna
Formuła: C₄H₃BrN₂
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00014601
Numer CAS: 4595-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-993-7