Drukuj
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 168 PLN
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆O₃
MW: 162.1400 g/mol
Temp. topnienia: 189…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01006742
Numer CAS: 90721-27-0