Drukuj
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 290 PLN
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formuła: C₈H₇BO₃
MW: 161.95 g/mol
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236019
Numer CAS: 98437-24-2