Drukuj
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 153 PLN
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formuła: C₉H₅ClO₂
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01659782
Numer CAS: 41717-28-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III