Drukuj
2-Bromobenzothiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 1180 PLN
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Bromobenzothiazole 98%
2-Bromobenzothiazole
Formuła: C₇H₄BrNS
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681887
Numer CAS: 2516-40-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III