Drukuj
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 545 PLN
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formuła: C₈H₄ClNOS
Temp. topnienia: 124…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03659697
Numer CAS: 67748-61-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II