Drukuj
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR23082-1G OR23082-50MG OR23082-100MG OR23082-250MG OR23082-500MG OR23082-2.5G
APOSOR23082-1GEA 592 PLN
APOSOR23082-1G APOSOR23082-50MG APOSOR23082-100MG APOSOR23082-250MG APOSOR23082-500MG APOSOR23082-2.5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₆H₇NOS
MW: 141.19 g/mol
Temp. topnienia: 23…27 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407320
Numer CAS: 95453-54-6