Drukuj
6-Bromoquinoline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 110 PLN
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoline
6-Bromoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024023
Numer CAS: 5332-25-2