Drukuj
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 255 PLN
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 293…296 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047613
Numer CAS: 10349-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-761-4