Drukuj
4-(Aminometylo)pirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 487 PLN
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminometylo)pirydyna
4-(Aminometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 228…230 °C
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006449
Numer CAS: 3731-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-092-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,II