Drukuj
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 110 PLN
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 153…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012830
Numer CAS: 39178-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 254-331-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II